missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam Dextran Sulfate, Anhydroglucose Polymer, 500,000 g/mol, Solid, 10 g

Codice prodotto. 32120450 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32120450 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 32120450 Fornitore Abcam N. del fornitore ab14656910g
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Anhydroglucose polymer used for probe hybridization and selective lipoprotein precipitation.

  • Molecular weight: 500,000 g/mol
  • Form: Solid
  • Composition: 100% Dextran sulfate
  • Applications: Selective precipitation of lipoproteins, probe hybridization of membrane-immobilized DNA, release of DNA from DNA-histone complexes, and inhibition of RNA binding to ribosomes
  • Key Benefit: Accelerates the rate of probe hybridization by 10 fold when used as an additive

The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement

Specifica

Tampone 100% Dextran sulfate
Content And Storage Store at 4°C.
Forma Solid
Shipping Condition Ambient
Target Molecule Lipoproteins, DNA, RNA
Formulazione 100% Dextran sulfate
Quantità 10 g
Da utilizzare con (applicazione) Selective precipitation of lipoproteins, probe hybridization of membrane-immobilized DNA, release of DNA from DNA-histone complexes, inhibition of RNA binding to ribosomes
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.