Learn More
Dextran Sulfate Sodium Salt, Colitis Grade (36,000 to 50,000), MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals ProdottiDescrizione
Induces severe colitis (inflammatory bowel disease) in laboratory animals
Dextran sulfate sodium salt, or DSS, is a synthetic sulfated branched polysaccharide derivative of dextran that has multiple uses in biomedical and clinical research. One important property of DSS is to trigger colitis in mice and rats when administered in drinking water. DSS binds to medium-chain-length fatty acids in the colon and induces intestinal inflammation. Colitis-grade DSS (MW = 36,000 to 50,000) from MP Bio is one of the most widely used products based on peer reviewed scientific publications.
- Induces severe colitis (inflammatory bowel disease)
- Highest sulfur content – 19%
- Highest chirality - +104° of specific rotation
- Lowest pH – 6.2 at 1% solution
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dextran Sulfate Sodium Salt |
| Colore | White |
| pH | 5 to 7.11 (1% aqueous solution) |
| CAS | 9011-18-1 |
| Forma fisica | Powder |
| Punti di ebollizione | 310°C |
| Punto di fusione | 92°C |
| Formula molecolare | (C6H7O5)m(C6H7O5)n |
| Numero MDL | MFCD00081551 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Dextran Sodium Sulfate, MW = 36,000-50,000
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale.
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.