Learn More
Dextran sulfate sodium salt (36,000-50,000 M.Wt), MP Grade, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dextran Sulfate Sodium Salt |
| Colore | White |
| CAS | 9011-18-1 |
| Forma fisica | Powder |
| Formula molecolare | (C6H7O5)m(C6H7O5)n |
| Numero MDL | MFCD00081551 |
| Sinonimo | benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin |
| Quantità | 1 g |
| InChI Key | BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*] |
| Vedi altri risultati |