Learn More
Dextran Sulfate Sodium Salt (6,000-8,000 M.Wt), MP Biomedicals
Codice prodotto. 15586226 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15586226 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15586226 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210151890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1965.00€
    1867.95€ / 500g
    Risparmia 97.05€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Versatile polyanionic derivative of dextran used for research in immunology, antiviral, and antilipemic applications.
  • Dextran Sulfate Sodium (DSS) which has proven to have versatile value in Biomedical/clinical research
  • DSS can be used as an anticoagulant, antiviral as well as antilipemic agent
Specifica
Materiale o nome chimico DEXTRAN SULFATE SODIUM SALT (6,000-8,000 M.Wt)
Colore White
CAS 9011-18-1
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Formula molecolare (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Numero MDL MFCD00081551
Sinonimo benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
Informazioni di solubilità Soluble in water (100mg/mL - clear to slightly hazy yellow solution.
InChI Key BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
IUPAC Name Dextran sulfate sodium salt
Molecular Weight (g/mol) 40,000
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
Peso formulazione 6,000-8,000
Grado Not Available