Learn More
Dextran sulfate sodium salt, approx. M.W. 500,000
Codice prodotto. 10814351 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10814351 25 g Glass bottle 25g
10577390 5 g Glass bottle 5g
10656820 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10814351 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 433240250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 9011-18-1 ∣ (C6H7O5)m(C6H7O5)n ∣ 40,000 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9011-18-1
Formula molecolare (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Molecular Weight (g/mol) 40,000
Numero MDL MFCD00081551
InChI Key BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
IUPAC Name Dextran sulfate sodium salt
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Specifications
Materiale o nome chimico Dextran sulfate sodium salt
Colore White to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 10% max.
Imballaggio Glass bottle
Indice di Merck 15,2953
Informazioni di solubilità colorless to light yellow
Grado Ungraded