Specifications
| Materiale o nome chimico | Dextran sulfate sodium salt |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 1 g |
| IUPAC Name | ethyl 4-aminobenzoate |
| Peso formulazione | 6000 to 8000 |
| Grado | Clinical |