Specifica
| Materiale o nome chimico | Dextran sulfate sodium salt |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 100 g |
| IUPAC Name | Dextran sulfate sodium salt |
| Peso formulazione | 8,000 (Average) |
| Grado | Reagent |