Learn More
Dextran Sulfate Sodium Salt
Codice prodotto. 15895118 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
Codice prodotto. 15895118
Marca: Thermo Scientific J14489.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 9011-18-1 | (C6H7O5)m(C6H7O5)n | 40,000 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9011-18-1
Formula molecolare (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Molecular Weight (g/mol) 40,000
Numero MDL MFCD00081551
InChI Key BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
IUPAC Name ethyl 4-aminobenzoate
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Specifica
Materiale o nome chimico Dextran Sulfate Sodium Salt
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Peso formulazione 40,000- 50,000 Kd
Imballaggio Flacone in plastica