Learn More
Dextrin
Codice prodotto. 10351441 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10351441 500 g Plastic bottle 500g
10187030 100 g Plastic bottle 100g
2 options
Codice prodotto. 10351441
Marca: Thermo Scientific Acros 406285000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 9004-53-9 | C18H32O16 | 504.438 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9004-53-9
Formula molecolare C18H32O16
Molecular Weight (g/mol) 504.438
Numero MDL MFCD00081554
InChI Key FYGDTMLNYKFZSV-MRCIVHHJSA-N
Sinonimo dextrin, dextrins, fortodex, dextrid, corn dextrin, dextrina bianca, british gum, crystal gum, dextrin 3, caloreen
PubChem CID 62698
IUPAC Name (3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Dextrin
Colore White to Yellow
Forma fisica Crystalline Powder
Formula lineare (C6H10O5)x
Indice di Merck 15, 2955
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in ether and alcohols
Quantità 500 g
Peso formulazione 162.07