Learn More
Dextrose, Anhydrous, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15517944 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15517944 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15517944 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 192005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.83€
    403.29€ / 2.5kg
    Risparmia 134.54€
    25% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
GMP-manufactured dextrose meeting USP specifications.
Specifica
Materiale o nome chimico Dextrose
Nota nome Anhydrous
CAS 50-99-7
Imballaggio Poly Bottle
Formula molecolare C6H12O6
Quantità 2.5 kg
Gravità specifica 1L = 1.54kg
Sinonimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
InChI Key GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
IUPAC Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentaidrossiesanale
Molecular Weight (g/mol) 180.156
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 97.5 to 102.0%
Grado Multi-Compendial/USP
Forma fisica Solid