Specifica
| Materiale o nome chimico | Dextrose |
| Nota nome | Anhydrous |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Quantità | 500 g |
| Gravità specifica | 1L = 1.54kg |
| Peso formulazione | 180.16 |
| Percent Purity | 97.5 to 102.0% |
| Grado | USP |
| Forma fisica | Solid |