Learn More
Dextrose U.S.P. GenAR Granular, Macron Fine Chemicals™
Codice prodotto. 15568434
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15568434 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15568434 Fornitore Avantor Macron N. del fornitore 773006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    482.45€
    362.48€ / 2.5kg
    Risparmia 119.97€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-03-2027
Specifica
Materiale o nome chimico Dextrose
Nota nome Anhydrous
CAS 50-99-7
Imballaggio Poly
Formula molecolare C6H12O6
Quantità 2.5 kg
Sinonimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
InChI Key GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
IUPAC Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentaidrossiesanale
Molecular Weight (g/mol) 180.156
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 97.5 to 102.0%
Grado Not Available
Forma fisica Granules