Learn More
DFMTI, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490639
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16490639 1 mg 1mg
16454306 100 mg 100mg
16445737 5 mg 5mg
16432998 10 mg 10mg
16429566 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16490639 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100404
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress DFMTI can completely block the rmGlu1 L757V glutamate response.
DFMTI can completely block the rmGlu1 L757V glutamate response.
Specifica
Materiale o nome chimico DFMTI
CAS 864864-86-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H18F2N4O
Quantità 1 mg
Sinonimo MK5435
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (67.86 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(N(C(C)C)C1)C2=C1C=C(C3=C(C)N(C4=CC=C(F)C=C4F)N=N3)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 368.38
Peso formulazione 368.38
Percent Purity 99.32%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only