Learn More
R&D Systems™ DG 041
Codice prodotto. 18034872
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18034872 50 mg 50mg
18005512 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18034872 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 6240/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective EP3 antagonist; antiplatelet and antithrombotic
DG 041 is a potent and selective EP3 antagonist (IC50 = 4.6 nM). Inhibits PGE2 facilitation of platelet aggregation in vitro and ex vivo. Displays good plasma and metabolic stability. Does not affect bleeding time in rats. Antiplatelet and antithrombotic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2E)-3-[1-[(2,4-Dichlorophenyl)methyl]-5-fluoro-3-methyl-1H-indol-7-yl]-N-[(4,5-dichloro-2-thienyl)sulfonyl]-2-propenamide
CAS 861238-35-9
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio Prostanoid Receptor Antagonists
Formula molecolare C23H15Cl4FN2O3S2
Purezza 0.98