Learn More
DG051, MedChemExpress
Codice prodotto. 16456887
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16456887 5 mg 5mg
16491099 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16456887 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10825
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
MedChemExpress DG051 is a potent leukotriene A4 hydrolase inhibitor of leukotriene B4 biosynthesis in the enzyme assay with an IC50=47 nM.
DG051 is a potent leukotriene A4 hydrolase inhibitor of leukotriene B4 biosynthesis in the enzyme assay with an IC50=47 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico DG051
CAS 929915-58-2
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H25Cl2NO4
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 325 mg/mL (762.32 mM)
SMILES Cl[H].O=C(O)CCCN1CCC[C@H]1COC(C=C2)=CC=C2OC3=CC=C(Cl)C=C3
Molecular Weight (g/mol) 426.33
Peso formulazione 426.33
Percent Purity 99.65%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only