Learn More
R&D Systems™ DGCR8 knockout Mouse embryonic stem cells
Codice prodotto. 18614030
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mL
Dimensione della confezione:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18614030 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18614030 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBA119349
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    878.55€
    787.50€ / 2mL
    Risparmia 91.05€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store in gas phase of liquid nitrogen.
Specie Mouse
Da utilizzare con (applicazione) Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, In vitro assay, In vivo assay
Linea di prodotti Novus
Quantità 2 mL