Learn More
DHBS, MedChemExpress
Descrizione
DHBS is Used in conjunction with 4-aminoantipyrine (4-AAP) and hydrogen peroxide (H2O2) for chromogenic quantitation of peroxidase in coupled enzymatic reactions.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | DHBS |
| CAS | 54970-72-8 |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C6H3Cl2NaO4S |
| Sinonimo | DCHBS |
| Informazioni di solubilità | H2O : 100 mg/mL (377.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1O)(O[Na])=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 265.05 |
| Peso formulazione | 265.05 |
| Percent Purity | 97.0% |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only