missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DHRS3 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18537282 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18537282 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18537282 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP299196V

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

DHRS3 Polyclonal antibody specifically detects DHRS3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene DHRS3
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 405
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene DD83.1, dehydrogenase/reductase (SDR family) member 3, EC 1.1.1, EC 1.1.1.300, RDH17, Retinal short-chain dehydrogenase/reductase 1, RETSDR1, retSDR1short chain dehydrogenase/reductase family 16C, member 1, Rsdr1, SDR1, SDR16C1, short-chain dehydrogenase/reductase 1, short-chain dehydrogenase/reductase 3
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human DHRS3.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Vision
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 9249
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.