Learn More
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine, 97%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10024607 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
:
5g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10024607 5g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10024607 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 430000050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine
CAS 321921-71-5
Punto di fusione 109°C to 114°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C24H39P
Numero MDL MFCD05861606
Quantità 5 g
Sinonimo butyldi-1-adamantylphosphine, di adamantan-1-yl butyl phosphine, di 1-adamantyl-n-butylphosphine, butyl di-1-adamantylphosphine, catacxium a, bis 1-adamantyl-butyl-phosphane, bis adamantan-1-yl butyl phosphine, bis adamantan-1-yl butyl phosphane, catacxiuma, catacxium™ a
InChI Key HTJWUNNIRKDDIV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCP(C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
IUPAC Name bis(adamantan-1-yl)(butyl)phosphane
Molecular Weight (g/mol) 358.55
PubChem CID 11371790
Peso formulazione 358.55
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.