Learn More
Di-2-thienyl ketone, 98%
Codice prodotto. 11459952
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11459952 25 g 25g
11439952 1 g 1g
11449952 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11459952 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12062.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 704-38-1 | C9H6OS2 | 194.266 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 704-38-1
Formula molecolare C9H6OS2
Molecular Weight (g/mol) 194.266
Numero MDL MFCD00052096
InChI Key GUTQMBQKTSGBPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis 2-thienyl ketone, 2-thienyl ketone, di thiophen-2-yl methanone, methanone, di-2-thienyl, di-2-thienylmethanone, di-2-thienyl ketone, di-thiophen-2-yl-methanone, 2-2-thenoyl thiophene, bis thiophen-2-yl methanone
PubChem CID 69713
IUPAC Name dithiophen-2-ylmethanone
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)C2=CC=CS2
Specifica
Materiale o nome chimico Di-2-thienyl ketone
Punto di fusione 87°C to 90°C
Quantità 25 g
Beilstein 129168
Peso formulazione 194.28
Percent Purity 98%