Learn More
Di-2-thienyl sulfide, 97%
Codice prodotto. 15446097
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15446097 1 g 1g
15456097 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15446097 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33284.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3988-99-6 | C8H6S3 | 198.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3988-99-6
Formula molecolare C8H6S3
Molecular Weight (g/mol) 198.32
Numero MDL MFCD00052047
InChI Key AKYIWBKPINOXJY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-thienylthio thiophene, thiophene, 2,2'-thiobis, thiophene,2,2'-thiobis, 2-2-thienylsulfanyl thiophene, 2-thiophen-2-ylsulfanyl thiophene, 2-thienyl sulfide, di-2-thienyl sulfide, 2,2'-thiobisthiophene, di 2-thienyl sulphide
PubChem CID 138094
IUPAC Name 2-thiophen-2-ylsulfanylthiophene
SMILES S(C1=CC=CS1)C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico Di-2-thienyl sulfide
Densità 1.311
Punti di ebollizione 102°C to 104°C (0.9 mmHg)
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Indice di rifrazione 1.649
Quantità 1 g
Peso formulazione 198.32
Percent Purity 97%