missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Di-4-ANBDQPQ (Mixture of E/Z isomers, ~90%), TRC

Codice prodotto. 17999724
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
2.5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
10mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17999724 0.5 mg 0.50mg
17979064 10 mg 10mg
17988204 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17999724 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4164330.5MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1005388-96-4
Formula molecolare C37H49N3 • 2(Br)
Molecular Weight (g/mol) 535.802799
Sinonimo 4-[4-[6-(Dibutylamino)-2-naphthalenyl]-1,3-butadien-1-yl]-1-[3-(trimethylammonio)propyl]quinolinium Bromide, JPW 6003
SMILES C[N+](C)(CCC[N+]1=CC=C(/C=C/C=C\C2=CC3=C(C=C(C=C3)N(CCCC)CCCC)C=C2)C4=C1C=CC=C4)C.[Br-].[Br-]

Specifica

Materiale o nome chimico Di-4-ANBDQPQ (Mixture of E/Z isomers)
Quantità 0.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C37H49N3.2BrH/c1-6-8-24-38(25-9-7-2)35-22-21-33-29-31(19-20-34(33)30-35)15-10-11-16-32-23-27-39(26-14-28-40(3,4)5)37-18-13-12-17-36(32)37;;/h10-13,15-23,27,29-30H,6-9,14,24-26,28H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.