Learn More
MedChemExpress Di-8-ANEPPS
Codice prodotto. 16420939
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16420939 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16420939 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY101891
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress Di-8-ANEPPS is a naphthylstyryl voltage-sensitive dye, shifting both their fluorescence excitation and emission spectra upon changes in Vm .
Specifica
Content And Storage -20°C, protect from light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Quantità 1 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : 1 mg/mL (1.69 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Product Type Dye Reagents
Peso molecolare 592.87 g/mol
CAS 157134-53-7