Learn More
Di-Ammonium Hydrogen Citrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
500g, Plastic powder jar
Descrizione
500g, Plastic powder jar
Specifica
Specifica
| CAS | 3012-65-5 |
| pH | 4.3 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | C6H14N2O7 |
| Numero MDL | 13068 |
| InChI Key | YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O |
| IUPAC Name | diammonium 3-carboxy-3-hydroxypentanedioate |
| Molecular Weight (g/mol) | 226.19 |
| Vedi altri risultati |