Learn More
Di-μ-chlorobis(p-cymene)chlororuthenium(II), 98%
Codice prodotto. 10467402 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10467402 1 g Bottiglia in vetro 1g
10320304 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10467402 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 363290010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 52462-29-0 | C20H28Cl4Ru2 | 612.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52462-29-0
Formula molecolare C20H28Cl4Ru2
Molecular Weight (g/mol) 612.39
Numero MDL MFCD00064793
InChI Key LAXRNWSASWOFOT-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo dichloro p-cymene ruthenium ii dimer, di-mu-chloro-bis chloro p-cymene ruthenium ii, rucl2 p-cymene 2, ru p-cymene cl2 2, dichloro p-cymene ruthenium dimer, p-cymene ruthenium ii chloride dimer, dichloro-p-cymene ruthenium ii dimer
PubChem CID 10908223
IUPAC Name dichlororuthenium;1-methyl-4-propan-2-ylbenzene
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C)C.CC1=CC=C(C=C1)C(C)C.Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Di-μ-chlorobis(p-cymene)chlororuthenium(II)
Punto di fusione 250°C
Colore Brown-Red to Orange-Red
Analisi elementare 97.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 612.39
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Di-mu-chlorobis(p-cymene)chlororuthenium(II)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.