Learn More
Di-Iodomethane, Technical, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10348090 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10348090 25 mL Amber glass bottle 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10348090 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore D/3200/04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 75-11-6
Punto di fusione 6°C
Colore Orange to Yellow
Punti di ebollizione 181°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare CH2I2
Numero MDL MFCD00001079
Quantità 25 mL
Sinonimo methylene iodide, methane, diiodo, methylene diiodide, mi-gee, dijodmethan, methylenjodid, dijodmethan czech, methylenjodid czech, di-iodomethane, diiodo-methane
InChI Key NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
SMILES ICI
IUPAC Name diiodomethane
Molecular Weight (g/mol) 267.84
PubChem CID 6346
Densità vapore 9.25
Peso formulazione 267.83g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diiodomethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.