Learn More
Di-Iso-Propyl Ether, Extra Pure, SLR, Stabilised with BHT, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10767894 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Plastic container
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
5L
Codice prodotto. 10767894
Marca: Fisher Chemical D/5000/PB17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 108-20-3
Formula molecolare C6H14O
Molecular Weight (g/mol) 102.177
Numero MDL 8880
InChI Key ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC Name 2-propan-2-yloxypropane
SMILES CC(C)OC(C)C
Specifica
Punto di fusione -85.5°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 68°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Quantità 2.5 L
Densità vapore 1.42
Peso formulazione 102.18g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Di-iso-propyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Diisopropyl ether