Learn More
Di-Lauroyl Peroxide, Pure, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10111530 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 g
100 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Vial
Dimensione della confezione:
1 PK
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10111530 5 x 1 g Vial 1 PK
10548620 100 g Plastic powder jar 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10111530 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore L/0565/99
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Chemical Identifiers
CAS 105-74-8
Formula molecolare C24H46O4
Molecular Weight (g/mol) 398.628
Numero MDL 8964
InChI Key YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lauroyl peroxide, dilauroyl peroxide, dodecanoyl peroxide, peroxide, bis 1-oxododecyl, laurydol, laurox, alperox c, dodecanoic peroxyanhydride, dyp-97f, peroxyde de lauroyle
PubChem CID 7773
ChEBI CHEBI:82479
IUPAC Name dodecanoyl dodecaneperoxoate
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
Specifications
Punto di fusione 53°C
Colore White
Imballaggio Vial
Quantità 5 x 1 g
Peso formulazione 398.63g/mol
Forma fisica Powder
compliance-icons
Product Identifier
  • Dilauroyl peroxide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Perossido organico Tipo C e D
Hazard Statement
  • H242-Rischio d'incendio per riscaldamento.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.