Learn More
Di-Lauroyl Peroxide, Pure, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10548620 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10548620 100 g Plastic powder jar 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10548620 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore L/0565/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 105-74-8
Formula molecolare C24H46O4
Molecular Weight (g/mol) 398.628
Numero MDL 8964
InChI Key YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lauroyl peroxide, dilauroyl peroxide, dodecanoyl peroxide, peroxide, bis 1-oxododecyl, laurydol, laurox, alperox c, dodecanoic peroxyanhydride, dyp-97f, peroxyde de lauroyle
PubChem CID 7773
ChEBI CHEBI:82479
IUPAC Name dodecanoyl dodecaneperoxoate
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
Specifica
Punto di fusione 53°C
Colore White
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 100 g
Peso formulazione 398.63g/mol
Forma fisica Powder