Learn More
Di-^m-bromobis(tri-tert-butylphosphine)dipalladium(I)
Codice prodotto. 11470750
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 g
0.5 g
2 g
Dimensione della confezione:
0.10g
0.50g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470750 0.1 g 0.10g
11450750 0.5 g 0.50g
11460750 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11470750 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044446.77
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 185812-86-6 | C24H56Br2P2Pd2 | 779.31 g/mol
Coupling reactions. Will activate aryl chloride and sterically hindered or electron rich aryl/vinyl bromides and iodides. Especially active in difficult aminations.Di-μ-bromobis(tri-tert-butylphosphine)dipalladium(I) is used as a catalyst for Suzuki coupling, Negishi coupling and Buchwald-hartwig amination reactions. It is used as a catalyst for C-C, C-N and C-S bond formation, gamma-arylation of alfa,beta-unsaturated esters and diastereoselective arylation of 4-substituted cyclohexyl esters. It is also involved in aromatic halide substitution reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Coupling reactions
  • Will activate aryl chloride and sterically hindered or electron rich aryl/vinyl bromides and iodides
  • Especially active in difficult aminations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 185812-86-6
Formula molecolare C24H56Br2P2Pd2
Molecular Weight (g/mol) 779.31
Numero MDL MFCD04114019
InChI Key JWWUTWDBVLEWDQ-UHFFFAOYSA-P
Sinonimo palladium i tri-tert-butylphosphine bromide, acmc-1c5o0, qmkdjymohbicon-uhfffaoysa-m, palladium i tri-tertbutylphosphine bromide
PubChem CID 71317307
IUPAC Name bis(tri-tert-butyl-λ⁵-phosphanyl)cyclodipalladabromane
SMILES CC(C)(C)P([Pd]1[Br][Pd]([Br]1)P(C(C)(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Di-mu-bromobis (tri-tert-butylphosphine)dipalladium (I)
Colore Green
Formula lineare [Pd(C4H9)3PBr]2
Quantità 0.1 g
Sensibilità Air sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in benzene and tolueneSoluble in tetrahydrofuran,toluene,dichloromethane and chloroform; Insoluble in alcohols and water.
Peso formulazione 777.29
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Di-my-bromobis(tri-tert-butylphosphine)dipalladium(I)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-my-bromobis(tri-tert-butylphosphine)dipalladium(I)