Learn More
Di-^m-chlorodichlorobis(ethylene)diplatinum(II), 97%
Codice prodotto. 15496295
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15496295 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15496295 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039285.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 12073-36-8 | C4H8Cl4Pt2 | 588.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12073-36-8
Formula molecolare C4H8Cl4Pt2
Molecular Weight (g/mol) 588.08
Numero MDL MFCD00058713
InChI Key XBLBDYCZFZESPN-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo di-mu-chloro-dichlorobis ethylene diplatinum ii, zeise's dimer, ptcl2 c2h4 2, di-chloro-dichlorobis ethylene diplatinum ii, di-micro-chlorodichlorobis ethylene diplatinum ii
PubChem CID 11124780
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt++].[Pt++].C=C.C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Di-mu-chlorodichlorobis(ethylene)diplatinum(II)
Quantità 250 mg
IUPAC Name dichloroplatinum;ethene
Peso formulazione 588.1
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Di-mu-chlorodichlorobis(ethylene)diplatinum(II)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-mu-chlorodichlorobis(ethylene)diplatinum(II)