Specifica
| Materiale o nome chimico | Di-n-butyl ether |
| Nota nome | Extra Dry |
| Punto di fusione | -95.0°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.7680g/mL |
| Punti di ebollizione | 141.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 25°C |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (GC) |
| Imballaggio | AcroSeal glass Bottle |
| Formula lineare | [CH3(CH2)3]2O |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Di-n-butyl ether
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.