Specifica
| Materiale o nome chimico | Di-n-butyl ether |
| Punto di fusione | -95.0°C |
| Densità | 0.7680g/mL |
| Punti di ebollizione | 141.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 25°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (GC) |
| Imballaggio | Metal drum |
| Formula lineare | [CH3(CH2)3]2O |
| Indice di rifrazione | 1.3978 to 1.3998 |
| Vedi altri risultati |