Learn More
Di-n-butyl sebacate, 90+%
Codice prodotto. 11483757
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11483757 500 g 500g
11473757 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11483757 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18231.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 109-43-3 | C18H34O4 | 314.466 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-43-3
Formula molecolare C18H34O4
Molecular Weight (g/mol) 314.466
Numero MDL MFCD00027218
InChI Key PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibutyl sebacate, butyl sebacate, di-n-butyl sebacate, decanedioic acid, dibutyl ester, polycizer dbs, kodaflex dbs, dibutyl sebacinate, staflex dbs, sebacic acid, dibutyl ester, monoplex dbs
PubChem CID 7986
IUPAC Name dibutyl decanedioate
SMILES CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-butyl sebacate
Punto di fusione -11°C
Densità 0.94
Punti di ebollizione 344°C to 345°C
Punto d'infiammabilità 178°C (352°F)
Indice di rifrazione 1.441
Quantità 500 g
Beilstein 1798308
Peso formulazione 314.47
Percent Purity 94%