Learn More
Di-n-butyl sulfate, 95%
Codice prodotto. 11383376
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11383376 10 g 10g
11393376 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11383376 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12813.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 625-22-9 | C8H18O4S | 210.288 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 625-22-9
Formula molecolare C8H18O4S
Molecular Weight (g/mol) 210.288
Numero MDL MFCD00059420
InChI Key LMEDOLJKVASKTP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibutylsulfate, di-n-butylsulfat, sulfuric acid, dibutyl ester, di-n-butylsulfate, di-n-butyl sulfate, dibutyl sulphate, di-n-butylsulfat german, sulfuric acid dibutyl ester, sulphuric acid dibutyl ester, dibutylsulfat
PubChem CID 12239
IUPAC Name dibutyl sulfate
SMILES CCCCOS(=O)(=O)OCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-butyl sulfate
Densità 1.06
Punti di ebollizione 115°C to 116°C (6 mmHg)
Formula lineare (CH3CH2CH2CH2O)2SO2
Indice di rifrazione 1.4205
Quantità 10 g
Beilstein 1707498
Peso formulazione 210.29
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Di-n-butyl sulfate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, dibutyl ester