Learn More
Di-n-butyl sulfide, 98%
Codice prodotto. 11301977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11301977 100 mL 100mL
11311977 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11301977 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L07599.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 544-40-1 | C8H18S | 146.29 g/mol
Di-n-butyl sulfide is generally used as an agricultural intermediate, a sulfiding agent, a refinery catalyst, a lubricant additive, a gas odorant and a processing aid in mining applications. It finds application as an internal standard in X-ray fluorescence spectrometry (XRF) measurements of sulfur in oils and other liquid hydrocarbon matrices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Di-n-butyl sulfide is generally used as an agricultural intermediate, a sulfiding agent, a refinery catalyst, a lubricant additive, a gas odorant and a processing aid in mining applications. It finds application as an internal standard in X-ray fluorescence spectrometry (XRF) measurements of sulfur in oils and other liquid hydrocarbon matrices.
Solubility
Silghtly miscible with water. Miscible with olive oil and almond oil.
Notes
Incompatible with strong bases and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 544-40-1
Formula molecolare C8H18S
Molecular Weight (g/mol) 146.29
Numero MDL MFCD00009468
InChI Key HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibutyl sulfide, butyl sulfide, n-butyl sulfide, butylthiobutane, di-n-butyl sulfide, butane, 1,1'-thiobis, butyl monosulfide, dibutyl thioether, thiononane-5, n-dibutyl sulfide
PubChem CID 11002
IUPAC Name 1-butylsulfanylbutane
SMILES CCCCSCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-butyl sulfide
Punto di fusione -80°C
Densità 0.839
Punti di ebollizione 188°C to 189°C
Punto d'infiammabilità 76°C (168°F)
Odore Stench
Formula lineare CH3(CH2)3S(CH2)3CH3
Indice di rifrazione 1.453
Quantità 100 mL
Numero UN UN3334
Beilstein 1732829
Indice di Merck 14,1590
Informazioni di solubilità Silghtly miscible with water. Miscible with olive oil and almond oil.
Peso formulazione 146.3
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Di-n-butyl sulfide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-n-butyl sulfide