Learn More
Di-n-butylamine, for HPLC
Codice prodotto. 10055343 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10055343 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10423745 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10055343 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 390610100
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 111-92-2 | C8H19N | 129.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-92-2
Formula molecolare C8H19N
Molecular Weight (g/mol) 129.24
Numero MDL MFCD00009429
InChI Key JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine
PubChem CID 8148
IUPAC Name N-butylbutan-1-amine
SMILES CCCCNCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-butylamine
Punto di fusione -62.0°C
Colore White
Densità 0.7600g/mL
Punti di ebollizione 159.0°C
Punto d'infiammabilità 39°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [CH3(CH2)3]2NH
Indice di rifrazione 1.4160 to 1.4180
Quantità 10 mL
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005% max.
Indice di Merck 15, 3037
Gravità specifica 0.76
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4.05g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene, acetone, miscible with hydrocarbons
Trasmittanza 99 (c=0.01M water, 254nm) min.
Viscosità 0.9 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 129.24
Percent Purity ≥99% (GC)
Grado HPLC
Forma fisica Crystalline Free Flowing Powder