Learn More
Di-n-butylgermanium dichloride, 97%
Codice prodotto. 11453357
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11453357 25 g 25g
11449006 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11453357 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17138.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4593-81-1 | C8H18Cl2Ge | 257.762 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4593-81-1
Formula molecolare C8H18Cl2Ge
Molecular Weight (g/mol) 257.762
Numero MDL MFCD00013590
InChI Key VKMPTHGEGBKPBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo di-n-butylgermanium dichloride, dibutylgermanium dichloride, dichlorodibutylgermane, germane, dibutyldichloro, di-n-butylgermanedichloride, di-n-butyldichlorogermane, dibutyl dichloro germane, wln: g-ge-g4&4
PubChem CID 20723
IUPAC Name dibutyl(dichloro)germane
SMILES CCCC[Ge](CCCC)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-butylgermanium dichloride
Densità 1.208
Punti di ebollizione 241°C to 243°C
Punto d'infiammabilità 107°C (225°F)
Formula lineare [CH3(CH2)3]2GeCl2
Indice di rifrazione 1.473
Quantità 25 g
Numero UN UN2922
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 257.73
Percent Purity 97%