Learn More
Di-n-butylmagnesium, 0.5M solution in heptane, AcroSeal™
Codice prodotto. 10535793 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10535793 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100mL
10609794 800 mL AcroSeal™ Glass bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10535793 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 377771000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1191-47-5 | C8H18Mg | 138.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1191-47-5 , 142-82-5 , 97-93-8
Formula molecolare C8H18Mg
Molecular Weight (g/mol) 138.54
Numero MDL MFCD00015225
InChI Key KJJBSBKRXUVBMX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibutylmagnesium, magnesium, dibutyl, di-n-butylmagnesium, magnesium,butyl 1-methylpropyl, dibutyl magnesium, di-n-butyl magnesium, di-n-butylmagnesium solution, odhfjiddbsdwnu-uhfffaoysa-n, di-n-butylmagnesium, 0,5m in heptane, di-n-butylmagnesium solution, 1.0 m in heptane
PubChem CID 70929
IUPAC Name magnesium;butane
SMILES [Mg++].CCC[CH2-].CCC[CH2-]
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-butylmagnesium
Punto di fusione -71.0°C
Densità 0.7300g/mL
Punto d'infiammabilità −4°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula lineare (C4H9)2Mg
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.73
Informazioni di solubilità Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons
Viscosità 0.9 mPa.s (22°C)
Peso formulazione 138.54
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Di-n-butylmagnesium, 0.5M solution in heptane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Heptane, Triethylaluminum, Magnesium dibutyl-