Learn More
Di-n-butyltin bis(2,4-pentanedionate), 95%
Codice prodotto. 11426786
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11426786 50 g 50g
11436786 250 g 250g
11416786 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11426786 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23921.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 22673-19-4 | C18H32O4Sn
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22673-19-4
Formula molecolare C18H32O4Sn
Numero MDL MFCD00077994
Sinonimo dibutyltin bis acetylacetonate, di-n-butylbis 2,4-pentanedionate tin, dibutyltin bis 2,4-pentanedionate, 3-penten-2-one, 4,4'-dibutylstannylene bis oxy bis-, 3z,3'z, 3z-4-dibutyl 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy stannyl oxy pent-3-en-2-one, z-4-dibutyl-z-1-methyl-3-oxo-but-1-enoxy stannyl oxypent-3-en-2-one
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-butyltin bis(2,4-pentanedionate)
Punto di fusione 26°C
Punti di ebollizione 150°C
Punto d'infiammabilità 40°C (104°F)
Odore Weak
Quantità 50 g
Numero UN UN1992
Peso formulazione 431.16
Percent Purity 95%