Learn More
Di-n-butyltin dichloride, 96%
Codice prodotto. 11367717
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
10g
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11367717 1 kg 1kg
11347717 10 g 10g
11357717 50 g 50g
11337717 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11367717 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014116.A1
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Organotin intermediate | CAS: 683-18-1 | C8H18Cl2Sn | 303.842 g/mol
Organotin intermediate.Di-n-butyltin dichloride is used as an organotin intermediate. It serves as heat and light stabilizer for polyvinyl chloride plastics. It is also used in the preparation of methyl 2-(methoxycarbonylmethyl)-5-iodobenzene by reacting with 2,5-diiodobenzoic acid. It acts as an esterification catalyst and a veterinary vermicide and tapeworm remedy. Further, it is used as ion exchange agent, process regulators and processing aids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 683-18-1
Formula molecolare C8H18Cl2Sn
Molecular Weight (g/mol) 303.842
Numero MDL MFCD00000518
InChI Key RJGHQTVXGKYATR-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo dibutyltin dichloride, dibutyldichlorotin, di-n-butyltin dichloride, stannane, dibutyldichloro, dibutyltin chloride, dichlorodibutyltin, dibutyl dichloro stannane, dichlorodibutylstannane, dibutyltindichloride, dibutyl tin dichloride
PubChem CID 12688
IUPAC Name dibutyl(dichloro)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-butyltin dichloride
Punto di fusione 39°C to 41°C
Colore White
Densità 1.36 g/mL
Punti di ebollizione 135°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 168°C (334°F)
Odore Acrid
Formula lineare [CH3(CH2)3]2SnCl2
Indice di rifrazione 1.4991
Quantità 1 kg
Numero UN UN2928
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in cold water; Hydrolyzed by hot water; Soluble in organic solvents;Insoluble in cold water; Soluble in benzene,toluene,ether and alcohol.
Peso formulazione 303.83
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline