Learn More
Di-n-butyltin oxide, 98%
Codice prodotto. 11383546
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11383546 500 g 500g
11363546 25 g 25g
11373546 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11383546 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14491.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 818-08-6 | C8H18OSn | 248.941 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 818-08-6
Formula molecolare C8H18OSn
Molecular Weight (g/mol) 248.941
Numero MDL MFCD00001992
InChI Key JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
PubChem CID 61221
IUPAC Name dibutyl(oxo)tin
SMILES CCCC[Sn](=O)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-butyltin oxide
Punto di fusione >300°C
Densità 1.58
Odore Odorless
Formula lineare [CH3(CH2)3]2SnO
Quantità 500 g
Numero UN UN3146
Beilstein 4126243
Peso formulazione 248.94
Percent Purity 98%