Learn More
Di-n-butyltin oxide
Codice prodotto. 11387717
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387717 50 g 50g
11397717 250 g 250g
11377717 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11387717 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014117.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 818-08-6 | C8H18OSn | 248.941 g/mol
Di-n-butyltin oxide is used as a reagent and a catalyst. It is particularly useful in regioselective alkylation, acylation and sulfonation reactions for starting materials containing alcohol functional groups. It is used in studies pertaining to discovering novel antitumor agents, antifungal activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 818-08-6
Formula molecolare C8H18OSn
Molecular Weight (g/mol) 248.941
Numero MDL MFCD00001992
InChI Key JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
PubChem CID 61221
IUPAC Name dibutyl(oxo)tin
SMILES CCCC[Sn](=O)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-butyltin oxide
Punto di fusione >300°C
Colore White
Densità 1.58 g/mL
Odore Odorless
Formula lineare [CH3(CH2)3]2SnO
Quantità 50 g
Numero UN UN3146
Beilstein 4126243
Informazioni di solubilità Soluble in water 4.0g/L @ 20°C.
Peso formulazione 248.92
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Di-n-butyltin oxide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Hazard Statement
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dibutyltin oxide