Learn More
Di-n-decyl sulfide, 97%
Codice prodotto. 11445137
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11445137 50 g 50g
11435137 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11445137 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22560.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 693-83-4 | C20H42S | 314.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 693-83-4
Formula molecolare C20H42S
Molecular Weight (g/mol) 314.62
Numero MDL MFCD00026542
InChI Key RKYMVQJWYYOIJB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo decyl sulfide, didecyl sulfide, di-n-decyl sulfide, decane, 1,1'-thiobis, n-decyl sulfide, 11-thiaheneicosane, decylthiodecane, didecyl sulphide, di-n-decylsulfide, decane,1'-thiobis
PubChem CID 69662
IUPAC Name 1-decylsulfanyldecane
SMILES CCCCCCCCCCSCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-decyl sulfide
Punto di fusione 25°C to 28°C
Punti di ebollizione 217°C to 218°C (8 mmHg)
Quantità 50 g
Beilstein 1763427
Peso formulazione 314.63
Percent Purity 97%