Learn More
Di-n-decyldimethylammonium Bromide, TRC
Codice prodotto. 30378737
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30378737 500 mg
30375755 50 mg
30385019 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30378737 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD494853500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2390-68-3
Formula molecolare C22H48BrN
Molecular Weight (g/mol) 406.53
SMILES [Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-decyldimethylammonium Bromide
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H48N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Peso formulazione 405.297