Learn More
Di-n-hexyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Codice prodotto. 30325047
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 g
0.1 g
Dimensione della confezione:
0.05g
0.10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30325047 0.05 g 0.05g
30318623 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30325047 Fornitore CDN N. del fornitore CDND57270.05G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Phthalic acid, bis-hexyl ester D4
CAS 1015854-55-3
Formula molecolare C20 D4 H26 O4
Quantità 0.05 g
Sinonimo 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1,2-dihexyl ester, Phthalic Acid Di-n-hexyl Ester (3,4,5,6) D4, Phthalic acid, bis-hexyl ester D4, Phthalic Acid, Dihexyl Ester D4 (phenyl D4)
InChI Formula InChI=1 S/C20H30O4/c1-3-5-7-11-15-23-19(21)17-13-9-10-14-18(17)20(22)24-16-12-8-6-4-2/h9-10,13-14 H,3-8,11-12,15-16H2,1-2H3/i9D,10 D,13 D,14 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCCCC)c(C(=O)OCCCCCC)c1[2 H]
IUPAC Name dihexyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 338.4744
Peso formulazione 338.2395 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity