Learn More
Di-n-hexyl sulfide, 97%
Codice prodotto. 11486026
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11486026 100 g 100g
11476026 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11486026 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22325.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6294-31-1 | C12H26S | 202.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6294-31-1
Formula molecolare C12H26S
Molecular Weight (g/mol) 202.40
Numero MDL MFCD00009528
InChI Key LHNRHYOMDUJLLM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexyl sulfide, hexane, 1,1'-thiobis, dihexyl sulfide, di-n-hexyl sulfide, 7-thiatridecane, dihexyl sulphide, n-hexyl sulfide, di-n-hexylsulfide, hexylthiohexane, normal-hexyl sulfide
PubChem CID 80517
IUPAC Name 1-hexylsulfanylhexane
SMILES CCCCCCSCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-hexyl sulfide
Densità 0.849
Punti di ebollizione 260°C
Punto d'infiammabilità 116°C (241°F)
Odore Stench
Indice di rifrazione 1.4587
Quantità 100 g
Numero UN UN3334
Beilstein 1738333
Peso formulazione 202.4
Percent Purity 97%