Learn More
Di-n-octyldichlorotin, TRC
Codice prodotto. 30137594
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137594 5 g 5g
30135580 25 g 25g
30041077 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137594 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4817555G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3542-36-7
Formula molecolare C16 H34 Cl2 Sn
Molecular Weight (g/mol) 416.06
Sinonimo Di-n-Octyltin-dichloride, Stannane, dichlorodioctyl-, Dioctyltin dichloride (6CI), Tin, dichlorodioctyl- (7CI), Dichlorodioctylstannane, Dichlorodioctyltin, Dioctyldichlorotin, Dioctylstannyl dichloride, NSC 102574
IUPAC Name dichloro(dioctyl)stannane
SMILES CCCCCCCC[Sn](Cl)(Cl)CCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-Octyltin-dichloride
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/2C8H17.2ClH.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;;;/h2*1,3-8H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Peso formulazione 416.106
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.