Learn More
Di-n-pentyl sulfide, 97%
Codice prodotto. 11361647
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11361647 25 g 25g
11351647 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11361647 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04649.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 872-10-6 | C10H22S | 174.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 872-10-6
Formula molecolare C10H22S
Molecular Weight (g/mol) 174.35
Numero MDL MFCD00027275
InChI Key JOZDADPMWLVEJK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentyl sulfide, diamyl sulfide, pentane, 1,1'-thiobis, amyl sulfide, n-amyl sulfide, dipentyl sulphide, di-n-pentyl sulfide, dipentyl sulfide, unii-61xjn3644r, di-n-pentyl sulphide
PubChem CID 13382
IUPAC Name 1-pentylsulfanylpentane
SMILES CCCCCSCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-pentyl sulfide
Punto di fusione -51°C
Densità 0.84
Punti di ebollizione 228°C to 230°C
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Odore Stench
Formula lineare CH3(CH2)4S(CH2)4CH3
Indice di rifrazione 1.456
Quantità 25 g
Beilstein 1698031
Peso formulazione 174.35
Percent Purity 97%