Learn More
Di-n-propyl disulfide, 99%
Codice prodotto. 11362327
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11362327 100 g 100g
11352327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11362327 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09881.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 629-19-6 | C6H14S2 | 150.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-19-6
Formula molecolare C6H14S2
Molecular Weight (g/mol) 150.30
Numero MDL MFCD00009378
InChI Key ALVPFGSHPUPROW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dipropyl disulfide, propyl disulfide, disulfide, dipropyl, n-propyl disulfide, di-n-propyl disulfide, 4,5-dithiaoctane, dipropyl disulphide, 1-propyldisulfanyl propane, propyldithiopropane, 1,1'-dithiodipropane
PubChem CID 12377
ChEBI CHEBI:45758
IUPAC Name 1-(propyldisulfanyl)propane
SMILES CCCSSCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-propyl disulfide
Punto di fusione -86°C
Densità 0.96
Punti di ebollizione 193°C to 194°C
Punto d'infiammabilità 64°C (147°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.4967
Quantità 100 g
Numero UN UN3082
Beilstein 969200
Peso formulazione 150.31
Percent Purity 99%